Learn More
Poly(ethylene glycol), average M.W. 200
Codice prodotto. 10654702 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
1 L
5 L
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1L
5L
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10654702 1 L Plastic bottle 1L
10732431 5 mL Plastic bottle 5mL
10494395 5 L Plastic drum 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10654702 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 192210010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25322-68-3
Formula molecolare (C2H4O)n
Molecular Weight (g/mol) 62.07
Numero MDL MFCD01779601
InChI Key LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo PEG
IUPAC Name etan-1,2-diolo
SMILES [H]OCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Poly(ethylene glycol)
Forma fisica Liquid
Punto di fusione -65.0°C
Densità 1.1250g/mL
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 171°C
Valore ossidrile 534 to 591mg KOH/g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare H(OCH2CH2)nOH
Indice di rifrazione 1.4580 to 1.4610
Gravità specifica 1.125
Viscosità 60-70 mPa.s (20°C)
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Acqua 0.5% max. (K.F.)
Peso formulazione 200
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Poly(ethylene glycol), average M.W. 200
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.