Learn More
Poly(ethylene glycol), average M.W. 200
Codice prodotto. 10732431 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
1 L
5 L
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1L
5L
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10732431 5 mL Plastic bottle 5mL
10654702 1 L Plastic bottle 1L
10494395 5 L Plastic drum 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10732431 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 192210050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25322-68-3
Formula molecolare (C2H4O)n
Molecular Weight (g/mol) 62.07
Numero MDL MFCD01779601
InChI Key LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo PEG
IUPAC Name etan-1,2-diolo
SMILES [H]OCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Poly(ethylene glycol)
Forma fisica Liquid
Punto di fusione -65.0°C
Formula lineare H(OCH2CH2)nOH
Densità 1.1250g/mL
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Quantità 5 mL
Peso formulazione 200
Punto d'infiammabilità 171°C
Valore ossidrile 534 to 591mg KOH/g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Indice di rifrazione 1.4580 to 1.4610
Gravità specifica 1.125
Viscosità 60-70 mPa.s (20°C)
Acqua 0.5% max. (K.F.)