Learn More
Poly(ethylene glycol), average M.W. 300
Codice prodotto. 10052540 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10052540 1 L Glass bottle 1L
10797982 2.5 L Glass bottle 2.50L
10741604 10 L Plastic drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10052540 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 192220010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25322-68-3
Formula molecolare (C2H4O)n
Molecular Weight (g/mol) 62.07
Numero MDL MFCD01779601
InChI Key LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo PEG
IUPAC Name etan-1,2-diolo
SMILES [H]OCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Poly(ethylene glycol)
Colore Clear liquid
Punto di fusione -15.0°C to +10.0°C
Densità 1.1200g/mL
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità >180°C
Valore ossidrile 356 to 394mg KOH/g
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare H(OCH2CH2)nOH
Indice di rifrazione 1.4620 to 1.4650
Gravità specifica 1.12
Indice di Merck 15, 7688
Viscosità 85-100 mPa.s (20°C)
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Poly(ethylene glycol), average M.W. 200
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.