Specifica
| Materiale o nome chimico | Poly(ethylene glycol) |
| Colore | Colorless |
| Forma fisica | Liquid |
| Punti di ebollizione | >200.0°C |
| Punto di fusione | 4.0°C to 8.0°C |
| Densità | 1.1275g/mL |
| Quantità | 5 L |
| Punto d'infiammabilità | 235°C |
| Valore ossidrile | 267 to 295mg KOH/g |
| Imballaggio | Plastic drum |
| Vedi altri risultati |