Learn More
Poly(ethylene glycol), average M.W. 4000
Codice prodotto. 10169679 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Codice prodotto. 10169679
Marca: Thermo Scientific Acros 434630010
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Formula molecolare (C2H4O)n
Molecular Weight (g/mol) 62.07
Numero MDL MFCD01779601
InChI Key LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo PEO
IUPAC Name etan-1,2-diolo
SMILES [H]OCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Poly(ethylene glycol)
Colore White
Forma fisica Flakes
Punto di fusione 54.0°C to 58.0°C
Formula lineare H(OCH2CH2)nOH
Indice di Merck 15,7688
Quantità 1 kg
Peso formulazione 4000
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic Bottle
Acqua 0.5% max.