Learn More
Poly(ethylene glycol), average M.W. 600
Codice prodotto. 10471621 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10471621 1 L Plastic bottle 1L
10712305 5 L Plastic drum 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10471621 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 192240010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25322-68-3
Formula molecolare (C2H4O)n
Molecular Weight (g/mol) 62.07
Numero MDL MFCD01779601
InChI Key LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo PEG
IUPAC Name etan-1,2-diolo
SMILES [H]OCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Poly(ethylene glycol)
Nota nome Average M.W. 600
Forma fisica Viscous Liquid After Melting
Punto di fusione 17.0°C to 22.0°C
Formula lineare H(OCH2CH2)nOH
Densità 1.1265g/mL
Indice di Merck 15, 7688
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Quantità 1 L
Peso formulazione 600
Punto d'infiammabilità 252°C
Valore ossidrile 178 to 197mg KOH/g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Indice di rifrazione 1.4660 to 1.4700
Gravità specifica 1.1265
Viscosità 16-19 mPa.s (20°C)
Acqua 0.5% max. (K.F.)