Learn More
Poly(ethylene glycol), average M.W. 6000
Codice prodotto. 10523561 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10523561 1 kg Plastic bottle 1kg
10751604 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10523561 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 192280010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25322-68-3
Formula molecolare (C2H4O)n
Molecular Weight (g/mol) 62.07
Numero MDL MFCD01779601
InChI Key LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo PEG
IUPAC Name etan-1,2-diolo
SMILES [H]OCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Poly(ethylene glycol)
Colore White
Forma fisica White flakes or powder
Punto di fusione 55.0°C to 60.0°C
Quantità 1 kg
Valore ossidrile 17 to 20mg KOH/g
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare H(OCH2CH2)nOH
Indice di Merck 15, 7688
Viscosità 220-262 mPa.s (20°C)
Informazioni di solubilità Solubility in water: 550g/L (20°C). Other solubilities: soluble in thf
Peso formulazione 6000