Learn More
Poly(ethylene Glycol), Average M.W. 8000
Codice prodotto. 10309103 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
3 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
3kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10309103 10 kg Plastic drum 10kg
10005850 1 kg Plastic Bottle 1kg
10065830 3 kg Plastic drum 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10309103 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 418050100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25322-68-3
Formula molecolare (C2H4O)n
Molecular Weight (g/mol) 62.07
Numero MDL MFCD01779601
InChI Key LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo PEG
IUPAC Name etan-1,2-diolo
SMILES [H]OCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Poly(ethylene glycol)
Colore white flakes
Nota nome Average M.W. 8000
Punto di fusione 55.0°C to 60.0°C
Quantità 10 kg
Punto d'infiammabilità 270°C
Valore ossidrile 12 to 16mg KOH/g
Imballaggio Plastic drum
Formula lineare H(OCH2CH2)nOH
Indice di Merck 15, 7688
Viscosità 300-450 mPa.s (20°C 50% in water)
Acqua ≤0.5% (K.F.)