Specifica
| Materiale o nome chimico | Poly(ethylene oxide) |
| Colore | White |
| Nota nome | Approximate M.W. 600.000 |
| Forma fisica | Granular Powder |
| Quantità | 250 g |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Perdita all'essiccatura | 1% max. |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Formula lineare | (-CH2CH2O-)n |
| Indice di Merck | 15, 7688 |
| Vedi altri risultati |