Learn More
Poly(I:C) (~90%), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Poly(I:C) |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H13N4O8P.C9H14N3O8P/c15-6-4(1-21-23(18,19)20)22-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)17;10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,11,12,17)(H2,18,19,20);1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H2,10,11,15)(H2,16,17,18) |
| Peso formulazione | 671.099 |