Learn More
Cytiva Poly(I)-Poly(C)
Codice prodotto. 11545784 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 pezzo
Dimensione della confezione:
265mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11545784 1 pezzo 265mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11545784 Fornitore Cytiva N. del fornitore 27473201
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Per la stimolazione di produzione di interferone in vitro. Il Cytiva Poly(I)-Poly(C) viene fornito in polvere liofilizzata sterile.
  • Il poliribonucleotide poli(I)−poli(C) a doppio filamento si è dimostrato capace di indurre interferone nelle cellule di coniglio
  • Questo prodotto viene erogato in base al peso del materiale essiccato
  • Il peso comprende polimeri, sale residuo e acqua residua
  • Il contenuto di polimeri può variare da lotto a lotto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 1 pezzo
Colore Bianco
Forma Powder