Learn More
Poly(methyl acrylate), solution in toluene, average M.W. ca. 40000 (GPC), Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Poly(methyl acrylate) |
| CAS | 9003-21-8 |
| Forma fisica | Liquid |
| Punti di ebollizione | 110.0°C |
| Densità | 1.2200g/mL |
| Quantità | 500 mg |
| Punto d'infiammabilità | 4°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Formula molecolare | (C4H6O2)n |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Poly(methyl acrylate), solution in toluene, average M.W. ca. 40000 (GPC)
- Pericolo
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P331-NON provocare il vomito.
- MIXTURE LIST-Contain: Toluene