Learn More
Poly(methyl methacrylate), approx. M.W. 15000 (GPC)
Codice prodotto. 10541641 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10541641 50 g Plastic bottle 50g
10164400 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10541641 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 190690500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 9011-14-7 | (C5H8O2)n | NaN g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9011-14-7
Formula molecolare (C5H8O2)n
Molecular Weight (g/mol) NaN
Numero MDL MFCD00134349
InChI Key PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Methyl methacrylate, polymerized, PMMA
IUPAC Name 1-methoxy-2-methyl-1-oxopropan-2-yl
SMILES COC(=O)C(C)(-*)C-*
Specifica
Materiale o nome chimico Poly(methyl methacrylate)
Colore White
Nota nome Average M.W. 15000 (GPC)
Forma fisica Beads
Densità 1.18
Quantità 50 g
Punto d'infiammabilità >250°C
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 3% max.
Imballaggio Plastic bottle
Dimensione particelle Bead size (typically): 10 to 100 micron
Formula lineare [-CH2C(CH3)(CO2CH3)-]n
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene, chloroform, mek, thf