Learn More
Poly(methyl methacrylate), sec. stand., approx. M.W. 90,000, fine granules
Codice prodotto. 10731841 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10731841 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10731841 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 178780250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 9011-14-7 | (C5H8O2)n | NaN g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Poly(methyl methacrylate)
Colore White
Nota nome M.W. 93300
CAS 9011-14-7
Forma fisica Beads
Punto di fusione >150.0°C
Densità 1.18
Quantità 25 g
Punto d'infiammabilità 303°C
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 5% max.
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare (C5H8O2)n
Dimensione particelle Bead size (typically): 50 to 150 micron
Formula lineare [-CH2C(CH3)(CO2CH3)-]n
Numero MDL MFCD00134349
Sinonimo Methyl methacrylate, polymerized, PMMA
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene, chloroform, mek, thf
InChI Key PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C(C)(-*)C-*
IUPAC Name 1-methoxy-2-methyl-1-oxopropan-2-yl
Molecular Weight (g/mol) NaN