Learn More
Poly(methyl Methacrylate), TRC
Codice prodotto. 30135206
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
2.5 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
2.50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135206 2.5 g 2.50g
30012630 5 g 5g
30004859 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135206 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP6880982.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9011-14-7
Formula molecolare C15 H24 O6 X2
Molecular Weight (g/mol) 300.35
Sinonimo PMMA
SMILES [X]CC(C)(CC(C)(CC([X])(C)C(=O)OC)C(=O)OC)C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Polymethyl methacrylate
Quantità 2.5 g
Peso formulazione 300.1573