Learn More
Poly(N-vinylcarbazole), Secondary Standard, W.W. 135,6000, M.N. 56,400
Codice prodotto. 10367431 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10367431 5 g 5g
10624872 10 g 10g
10700985 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10367431 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 329690050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 25067-59-8 | (C14H11N)n | 193.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25067-59-8
Formula molecolare (C14H11N)n
Molecular Weight (g/mol) 193.25
Numero MDL MFCD00134336
InChI Key KKFHAJHLJHVUDM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 9-vinylcarbazole, n-vinylcarbazole, 9-vinyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-ethenyl, n-vinyl carbazole, vinylcarbazole, 1-vinylcarbazole, poly 9-vinylcarbazole, carbazole, 9-vinyl, poly-n-vinylcarbazole
PubChem CID 15143
SMILES *-CC(-*)N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Poly(N-vinylcarbazole)
Colore White
Nota nome Secondary standard
Forma fisica Crystalline Powder
Densità 1.2000g/mL
Quantità 5 g
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 3% max.
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.683
Gravità specifica 1.2
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene, chloroform, dichloromethane,, dioxane, thf, toluene
IUPAC Name 9-ethenyl-9H-carbazole