Learn More
Poly(N-vinylcarbazole), approx. M.W. 90,000
Codice prodotto. 10225710 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10225710 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10225710 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 179030250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 25067-59-8 | (C14H11N)n | 193.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Poly(N-vinylcarbazole)
Colore White
Nota nome Secondary standard
CAS 25067-59-8
Forma fisica Crystalline Powder
Densità 1.2000g/mL
Quantità 25 g
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 3% max.
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare (C14H11N)n
Numero MDL MFCD00134336
Sinonimo 9-vinylcarbazole, n-vinylcarbazole, 9-vinyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-ethenyl, n-vinyl carbazole, vinylcarbazole, 1-vinylcarbazole, poly 9-vinylcarbazole, carbazole, 9-vinyl, poly-n-vinylcarbazole
InChI Key KKFHAJHLJHVUDM-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-CC(-*)N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
IUPAC Name 9-ethenyl-9H-carbazole
Molecular Weight (g/mol) 193.25
PubChem CID 15143