Learn More
Poly(propylene glycol), average M.W. 2.000
Codice prodotto. 10740701 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10740701 500 g Glass bottle 500g
10256963 2.5 kg Glass bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10740701 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 192185000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 25322-69-4 | (C3H6O)n | 134.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25322-69-4
Formula molecolare (C3H6O)n
Molecular Weight (g/mol) 134.18
Numero MDL MFCD00084446
InChI Key DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo polypropylene glycol, polyoxypropylene, 2-2-hydroxypropoxy propan-1-ol, emkapyl, lineartop e, niax ppg, polyoxypropylene glycol, methyloxirane homopolymer, desmophen 360c, 2-2-hydroxypropoxy-1-propanol
PubChem CID 32881
IUPAC Name 2-(2-hydroxypropoxy)propan-1-ol
SMILES [H]OC(C)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Poly(propylene glycol)
Colore White to Gray
Nota nome Average M.W. 2.000
Forma fisica Crystals or Crystalline Powder
Valore acido 0.1 mg KOH/g max.
Punti di ebollizione 200.0°C
Punto di fusione -31.0°C
Densità 1.0000g/mL
Quantità 500 g
Punto d'infiammabilità 230°C
Valore ossidrile 53 to 58 mg KOH/g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare H[OCH(CH3)CH2]nOH
Indice di rifrazione 1.4495 to 1.4515
Gravità specifica 1
Viscosità 300 mm2/s (25°C)
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble.
Acqua 0.15% Max.