Learn More
Poly(propylene glycol), average M.W. 425
Codice prodotto. 11916981 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
250g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11916981 2.5 kg Glass bottle 2.50kg
10154400 5 g Glass bottle 5g
10338190 250 g Glass bottle 250g
10479890 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11916981 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 192150025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 25322-69-4 | (C3H6O)n | 134.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25322-69-4
Formula molecolare (C3H6O)n
Molecular Weight (g/mol) 134.18
Numero MDL MFCD00084446
InChI Key DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo polypropylene glycol, polyoxypropylene, 2-2-hydroxypropoxy propan-1-ol, emkapyl, lineartop e, niax ppg, polyoxypropylene glycol, methyloxirane homopolymer, desmophen 360c, 2-2-hydroxypropoxy-1-propanol
PubChem CID 32881
IUPAC Name 2-(2-hydroxypropoxy)propan-1-ol
SMILES [H]OC(C)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Poly(propylene glycol)
Nota nome Average M.W. 425
Punti di ebollizione 200.0°C
Punto di fusione -25.0°C
Densità 1.0000g/mL
Quantità 2.5 kg
Punto d'infiammabilità 185°C
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare H[OCH(CH3)CH2]nOH
Indice di rifrazione 1.4465 to 1.4505
Gravità specifica 1
Viscosità 80 mm2/s (25°C)
Informazioni di solubilità Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, benzene, toluene,, chloroform, dioxane, ether, thf