Learn More
Poly(sodium-p-styrenesulfonate), average M.W. 70.000
Codice prodotto. 10328550 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10328550 100 g Plastic bottle 100g
10012830 5 g Glass Bottle 5g
10144800 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10328550 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 222271000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 25704-18-1 | (C8H7NaO3S)n | 184.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25704-18-1
Formula molecolare (C8H7NaO3S)n
Molecular Weight (g/mol) 184.21
Numero MDL MFCD00084449
InChI Key MAGFQRLKWCCTQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-styrenesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 131675404
SMILES [Na]OS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(-*)C-*
Specifica
Materiale o nome chimico Poly(sodium-p-styrenesulfonate)
Colore Tan to White
Nota nome Average M.W. 70.000
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare [-CH2CH(C6H4SO3Na)-]n
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in lower glycerols
IUPAC Name 4-ethenylbenzenesulfonic acid;molecular hydrogen;sodium