Learn More
Poly(styrene), average M.W. 260,000
Codice prodotto. 10337790 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10337790 25 g Glass bottle 25g
10657744 100 g Glass bottle 100g
10636002 500 g Glass bottle 500g
10002380 1 kg Glass bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10337790 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 178890250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 9003-53-6 | (C8H8)n | 104.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9003-53-6
Formula molecolare (C8H8)n
Molecular Weight (g/mol) 104.15
Numero MDL MFCD00084450
InChI Key PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
PubChem CID 7501
ChEBI CHEBI:27452
SMILES *-CC(-*)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Poly(styrene)
Forma fisica Pellets
Punto di fusione 93.0°C
Densità 1.0500g/mL
Quantità 25 g
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 1% max.
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare [-CH2CH(C6H5)-]n
Indice di rifrazione 1.5916
Gravità specifica 1.05
Indice di Merck 14, 8860
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethylbenzene, methyl isobutyl ketone,, thf, benzene, toluene, pyridine, methylenechloride
IUPAC Name ethenylbenzene