Specifica
| Materiale o nome chimico | Poly(styrene) |
| Forma fisica | Pellets |
| Punto di fusione | 93.0°C |
| Densità | 1.0500g/mL |
| Quantità | 100 g |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Perdita all'essiccatura | 1% max. |
| Imballaggio | Glass bottle |
| Formula lineare | [-CH2CH(C6H5)-]n |
| Indice di rifrazione | 1.5916 |
| Vedi altri risultati |