Learn More
Alfa Aesar™ Poly(styrene sulfonic acid) sodium salt, M.W. 500,000
Marca:  Alfa Aesar™ 045050.14
Dettagli aggiuntivi : CAS : 25704-18-1 Peso : 0.02500kg
Quantità 25g
Codice prodotto. 15446695
  • 28.03€ / 25g
In stock, pronto per la spedizione: 2
Identificatori chimici
25704-18-1
184.21
MAGFQRLKWCCTQJ-UHFFFAOYSA-N
131675404
OS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C)C=C1
C8H8O3S
MFCD00013379,MFCD00084449,MFCD03092905
4-styrenesulfonic acid sodium salt
4-ethenylbenzenesulfonic acid;molecular hydrogen;sodium
Specifica
Poly (styrene sulfonic acid) sodium salt
25g
25704-18-1
MFCD00013379,MFCD00084449,MFCD03092905
Soluble in water and lower glycols.
OS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C)C=C1
184.21
Powder
Brown to White
M.W. 500,000
C8H8O3S
4-styrenesulfonic acid sodium salt
MAGFQRLKWCCTQJ-UHFFFAOYSA-N
4-ethenylbenzenesulfonic acid;molecular hydrogen;sodium
131675404
Videos
SDS Documenti
Certificati