Learn More
Poly(tetrafluoroethylene)
Codice prodotto. 10183810 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
250 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10183810 250 g Plastic bottle 250g
10173810 5 g Glass Bottle 5g
10042400 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10183810 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 178932500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 9002-84-0 | (C2F4)n | NaN g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9002-84-0
Formula molecolare (C2F4)n
Molecular Weight (g/mol) NaN
Numero MDL MFCD00084455
Sinonimo PTFE
SMILES FC(F)(-*)C(F)(F)-*
Specifica
Materiale o nome chimico Poly(tetrafluoroethylene)
Colore White
Forma fisica Powder
Densità 2.0000g/mL
Quantità 250 g
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 1% max.
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (-CF2CF2-)n