Learn More
Poly(tetrafluoroethylene), TRC
Codice prodotto. 30454866
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30454866 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30454866 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT747500250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Polytetrafluoroethylene
CAS 9002-84-0
Formula molecolare (CF2CF2)n
Quantità 250 mg
Sinonimo PTFE
Molecular Weight (g/mol) 100.02