Learn More
Poly(tetrafluoroethylene), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Polytetrafluoroethylene |
| CAS | 9002-84-0 |
| Formula molecolare | (CF2CF2)n |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | PTFE |
| Molecular Weight (g/mol) | 100.02 |