Learn More
Poly(vinyl acetate), approx. M.W. 100,000
Codice prodotto. 10523361 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10523361 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10523361 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 183265000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 9003-20-7 | (C4H6O2)n | 86.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Poly(vinyl acetate)
Nota nome Average M.W. 101600
CAS 9003-20-7
Forma fisica Beads
Densità 1.1800g/mL
Quantità 500 g
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 5% max.
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare (C4H6O2)n
Formula lineare [-CH2CH(O2CCH3)-]n
Numero MDL MFCD00084457
Sinonimo vinyl acetate, acetic acid ethenyl ester, acetic acid vinyl ester, ethenyl ethanoate, 1-acetoxyethylene, vinyl ethanoate, acetoxyethene, vinylacetat, vinyl acetate monomer, vinyl a monomer
InChI Key XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)OC(-*)C-*
IUPAC Name ethenyl acetate
Molecular Weight (g/mol) 86.09
PubChem CID 7904
ChEBI CHEBI:46916