Learn More
Poly(vinyl alcohol), 87.0-89.0% hydrolyzed, M.W. approx. 13,000-23,000
Codice prodotto. 15274208 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15274208 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15274208 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 180300010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 9002-89-5 | (C2H4O)n | 44.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Poly(vinyl alcohol)
Colore Yellow to Brown
Nota nome 88% Hydrolyzed, Average M.W. 22000
pH 4.5 to 6.5 (4% aq.sol)
CAS 9002-89-5
Forma fisica Liquid After Melting
Punto di fusione 230.0°C to 240.0°C
Cenere 1% max. (as Na2O)
Quantità 1 kg
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 5% max.
Imballaggio Plastic bottle
Formula molecolare (C2H4O)n
Formula lineare [-CH2CH(OH)-]n
Numero MDL MFCD00081922
Sinonimo vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
Viscosità 3.0-3.7 mPa.s (20°C 4% aq.sol.)
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water.
InChI Key IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(-*)C-*
IUPAC Name ethenol
Molecular Weight (g/mol) 44.05
PubChem CID 11199
Percent Purity 87.0 to 89.0 mol% (degree of hydrolysis)