Learn More
Poly(vinyl alcohol), 87.0-89.0% hydrolyzed, M.W. approx. 13,000-23,000
Codice prodotto. 15284208 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 kg
Dimensione della confezione:
2.50kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15284208 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15284208 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 180300025
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 9002-89-5 | (C2H4O)n | 44.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Poly(vinyl alcohol)
CAS 9002-89-5
Punto di fusione 230.0°C to 240.0°C
pH 4.5 to 6.5 (4% aq. soln.)
Spettro a infrarossi Authentic
Formula molecolare (C2H4O)n
Formula lineare [-CH2CH(OH)-]n
Numero MDL MFCD00081922
Quantità 2.5 kg
Indice di Merck 15,7706
Sinonimo vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water.
InChI Key IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(-*)C-*
IUPAC Name ethenol
Molecular Weight (g/mol) 44.05
PubChem CID 11199
Viscosità 3.0-3.7 mPa.s (20°C 4% aq.sol.)
Percent Purity 87.0-89%