Learn More
Poly(vinyl alcohol), 98.0-98.8% hydrolyzed, M.W. approx. 31,000-50,000
Codice prodotto. 15295958 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15295958 1 kg 1kg
15215968 100 g 100g
15205968 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15295958 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 178970010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Indicator | CAS: 9002-89-5 | (C2H4O)n | 44.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9002-89-5
Formula molecolare (C2H4O)n
Molecular Weight (g/mol) 44.05
Numero MDL MFCD00081922
InChI Key IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
PubChem CID 11199
IUPAC Name ethenol
SMILES OC(-*)C-*
Specifica
Materiale o nome chimico Poly(vinyl alcohol)
Punto di fusione 230.0°C to 240.0°C
pH 5.0 to 7.0 (4% aq. soln.)
Spettro a infrarossi Authentic
Formula lineare [-CH2CH(OH)-]n
Quantità 1 kg
Indice di Merck 15,7706
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water.
Viscosità 5.5-6.6 mPa.s (20°C 4% aq. sol.)
Percent Purity 98.0-98.8%