Learn More
Poly(vinyl alcohol), 99-100% hydrolyzed, approx. M.W. 124,000
Codice prodotto. 15560564 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
25g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15560564 25 g 25g
15540564 1 kg 1kg
15550564 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15560564 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 458230250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 9002-89-5 | (C2H4O)n | 44.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9002-89-5
Formula molecolare (C2H4O)n
Molecular Weight (g/mol) 44.05
Numero MDL MFCD00081922
InChI Key IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
PubChem CID 11199
IUPAC Name ethenol
SMILES OC(-*)C-*
Specifications
Materiale o nome chimico Poly(vinyl alcohol)
Punto di fusione 230.0°C to 240.0°C
Quantità 25 g
Formula lineare [-CH2CH(OH)-]n
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water.