Learn More
Poly(vinyl alcohol), 88% hydrolyzed, average M.W. 20000-30000
Codice prodotto. 10083963 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10083963 25 g Plastic bottle 25g
10711244 500 g Plastic bottle 500g
10276983 1 kg Plastic bottle 1kg
11966971 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10083963 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 396760250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 9002-89-5 | (C2H4O)n | 44.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9002-89-5
Formula molecolare (C2H4O)n
Molecular Weight (g/mol) 44.05
Numero MDL MFCD00081922
InChI Key IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
PubChem CID 11199
IUPAC Name ethenol
SMILES OC(-*)C-*
Specifica
Materiale o nome chimico Poly(vinyl alcohol)
Colore White to Yellow
pH 4.5 to 6.5 (4% aq. soln.)
Forma fisica Powder
Punto di fusione 160.0°C to 240.0°C
Cenere 90%% (Na2O) max.
Quantità 25 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare [-CH2CH(OH)-]n
Viscosità 3.5 to 4.5cP (4% aq. solution, 20°C) Brookfield
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water.
Percent Purity 87.0 to 89.0% (degree of hydrolysis)