Learn More
Buerkle™ Polyacetal Hose Clips
Use these Buerkle™ Polyacetal Hose Clips to clamp down on tubing for a sure and secure fit.
Marca:  Buerkle™ 8678-0014
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01900kg
Codice prodotto. 10542403
  • 4.90€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 16-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Hose clips made of Polyacetal (POM)
  • Featured in varying diameters
  • POM is white, sterilizable, does not rust, permanently elastic and hygienic.
Specifica
Specifica
Fascetta serratubo
Hoses
12 to 14 mm
Poliacetale
10 Pc./Pk.