Learn More
Buerkle™ Polyacetal Hose Clips
Codice prodotto. 10696453 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
10 to 11 mm
11 to 12 mm
12 to 14 mm
13 to 15 mm
15 to 17 mm
17 to 19 mm
18 to 20 mm
20 to 22 mm
23 to 25 mm
6 to 6.5 mm
9 to 10 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni dei tubi unitSize
10696453 11 to 12 mm pezzi 10
10382482 6 to 6.5 mm pezzi 10
10054083 9 to 10 mm pezzi 10
10591954 10 to 11 mm pezzi 10
10542403 12 to 14 mm pezzi 10
10347752 13 to 15 mm pezzi 10
10275872 15 to 17 mm pezzi 10
10163042 17 to 19 mm pezzi 10
10616843 18 to 20 mm pezzi 10
10001922 20 to 22 mm pezzi 10
10033513 23 to 25 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 10696453 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 86780012
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these Buerkle™ Polyacetal Hose Clips to clamp down on tubing for a sure and secure fit.
  • Hose clips made of Polyacetal (POM)
  • Featured in varying diameters
  • POM is white, sterilizable, does not rust, permanently elastic and hygienic.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Poliacetale
Da utilizzare con Hoses
Quantità confezione 10/Pk.; 10/Scale
Dimensioni dei tubi 11 to 12 mm
Product Type Fascetta serratubo