Learn More
Koflo Unmounted In-Line Static Mixers
Codice prodotto. 11754109 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
121 mm
127 mm
152 mm
241 mm
254 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) unitSize
11754109 121 mm pezzi 10
11792653 127 mm pezzi 10
11744109 152 mm pezzi 10
11764109 241 mm pezzi 10
11774109 254 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11754109 Fornitore Koflo N. del fornitore 0466706
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Unmounted In-Line Static Mixers can be used with any standard tubing having the same tubing ID as the element OD given in the table.
  • They work well with flexible tubing.
Specifica
Diametro (sistema imperiale) 0.4 in.
Diametro (sistema metrico) 10 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 4.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 121 mm
Tipo Unmounted In-line Mixer