Descrizione
- They work well with flexible tubing.
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) | 0.5 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 13 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 5 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 127 mm |
| Tipo | Unmounted In-line Mixer |