Specifica
| Materiale o nome chimico | Polyacrylonitrile |
| CAS | 25014-41-9 |
| Formula molecolare | C3H3N |
| Sinonimo | acrylonitrile, 2-propenenitrile, vinyl cyanide, propenenitrile, cyanoethylene, carbacryl, fumigrain, acritet, acrylon, ventox |
| Quantità | 5 g |
| InChI Key | NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C=CC#N |
| IUPAC Name | prop-2-enenitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 53.064 |
| PubChem CID | 7855 |
| Vedi altri risultati |