Learn More
Polyacrylonitrile, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Polyacrylonitrile |
| CAS | 25014-41-9 |
| Formula molecolare | (C3H3N)x |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | ACL 1050, ACP 0013, ACP 1010, Acrilan 16 |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2 |
| SMILES | C=CC#N |
| Molecular Weight (g/mol) | 53.06 |