Learn More
Sperian™ Polyamide Anchorage Sling
Codice prodotto. 12604993
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12604993 1 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12604993 Fornitore Sperian™ N. del fornitore 1008362
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.85€
    10.74€ / pezzi 1
    Risparmia 7.11€
    39% Sconto
Spedizione stimata: 14-01-2027
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001 / 2000
Dimensioni (L x P) 1 m x 25 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) To use with a personal fall arrester for low level work
Peso (sistema metrico) 0.105kg
Larghezza (sistema metrico) 25 mm
Lunghezza (sistema metrico) 1 m
Materiale Polyamide
Product Type Anchorage Sling