Learn More
Sperian™ Polyamide Anchorage Sling
Codice prodotto. 12684983
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
0.6 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12684983 0.6 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12684983 Fornitore Sperian™ N. del fornitore 1008360
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.66€
    8.48€ / pezzi 1
    Risparmia 7.18€
    45% Sconto
Spedizione stimata: 04-02-2027
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001 / 2000
Dimensioni (L x P) 0.6 m x 25 mm
Da utilizzare con (applicazione) Titan webbing anchorage sling adapts to a wide range of anchorage points.
Peso (sistema metrico) 0.08kg
Larghezza (sistema metrico) 25 mm
Lunghezza (sistema metrico) 0.6 m
Materiale Polyamide
Product Type Anchorage Sling