Learn More
Scilabub™ Guanti protettivi in fibra di poliammide
Codice prodotto. p-8010091
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Terreno, 8-1/2/9
Large
Dimensione della confezione:
1 paio
pezzi 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
12302239 Terreno, 8-1/2/9 1 paio
11883841 Terreno, 8-1/2/9 pezzi 2
11873801 Small pezzi 2
12921185 Small 1 paio
11893841 Large 1 paio
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12302239 Fornitore Scilabub™ N. del fornitore GAU/NM
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These Nomex™ polyamide heat resistant gauntlet gloves are resistant to 260°C (working temperature, dry heat only) with knitted fabric construction for extra comfort.
  • Heat-resistant (260°C working temperature, dry heat only)
  • Low thermal conductivity
  • Asbestos free
  • Double thickness
  • Knitted fabric for comfort
  • Does not shrink or melt
  • Unaffected by washing
  • Hard wearing
  • Conform to EN338: 2 X 4 X and EN407: 41324X
Specifica
Certificazione/Conformità Marchio CE
Colore Red
Materiale Fibra di poliammide
Powdered Powder Free
Product Type Guanti protettivi
Size Terreno, 8-1/2/9
Sterilità Non-sterile
Resistente a Calore, sostanze chimiche
Lunghezza (sistema metrico) 52 cm