Learn More
RETSCH Polyamide Grinding Balls
Codice prodotto. 10197361 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
0.9 mm
5 mm
7 mm
12 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) unitSize
10197361 0.9 mm Pezzo
10456231 12 mm Pezzo
10176211 7 mm Pezzo
10064821 5 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10197361 Fornitore RETSCH N. del fornitore 05.368.0044
Spedizione stimata: 21-09-2026
Specifica
Product Type Grinding Balls
Diametro (sistema metrico) 0.9 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) mm 200 andmm 301
Materiale Polyamide