Learn More
Sperian™ Polyamide Webbing Anchorage Sling
Codice prodotto. 12662793
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1.5 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12662793 1.5 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12662793 Fornitore Sperian™ N. del fornitore 1002919
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.43€
    17.15€ / pezzi 1
    Risparmia 15.28€
    47% Sconto
Spedizione stimata: 04-02-2027
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001 / 2000
Da utilizzare con (applicazione) The sling allows a reliable anchorage point to ensure full safety.
Peso (sistema metrico) 0.25kg
Lunghezza (sistema metrico) 1.5 m
Materiale Polyamide
Product Type Webbing Anchorage Sling