Learn More
Polyanetholesulfonic Acid Sodium Salt, Reagent Grade, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11456322 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11456322 500 g -
11426322 5 g -
11436322 25 g 25g
11446322 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11456322 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210292390
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Identificatori chimici
CAS 52993-95-0
Formula molecolare (C10H11O4SNa)n
Numero MDL MFCD00148427
Sinonimo sodium anethole, benzenesulfonic acid, methoxypropenyl-, sodium salt, homopolymer, sodium methoxypropenylbenzenesulonate homopolymer, benzenesulfonic acid, methoxy 1-propenyl-, sodium salt, homopolymer, sodium 1-methoxy-4-e-prop-1-enyl benzene, benzenesulfonic acid, methoxy 1-propen-1-yl-, sodium salt 1:1 , homopolymer
Specifica
Materiale o nome chimico Polyanetholesulfonic Acid Sodium Salt
Colore White
Quantità 500 g
Peso formulazione (250)n
Grado Reagent
Forma fisica Solid