Learn More
Polyaniline, emeraldine base, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11359198
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11359198 1 g 1g
11349198 5 g 5g
11356119 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11359198 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042581.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Conductive polymer
Conductive polymerPolyaniline is used in chemical vapor sensors, supercapacitors and biosensors. It is also useful for manufacture of electrical conducting yarns, antistatic coatings, electromagnetic shielding, flexible electrodes and printed circuit board. Further, it is used in antistatic and ESD coatings and corrosion protection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25233-30-1
Formula molecolare (C12H10N2)x(C12H8N2)y
Numero MDL MFCD00241446
SMILES *-N=C1C=CC(C=C1)=NC1=CC=C(NC2=CC=C(NC3=CC=C(-*)C=C3)C=C2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Polyaniline
Colore Brown
Nota nome Emeraldine base
Forma fisica Powder
Punto di fusione >200°C (decomposition)
Informazioni di solubilità Soluble in sulfuric acid and methanesulfonic acid.
Quantità 1 g