Learn More
Fisherbrand™ Cryobox in policarbonato
Codice prodotto. 11938084 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Assortiti
Blu
Rosso
Viola
Capacità:
100 (1.5 to 2 mL Vials)
25 (1.5 to 2 mL Vials)
81 (1.5 to 3 mL Vials)
81 (3 to 5 mL Vials)
Dimensioni (L x P x A):
76 x 76 x 53 mm
133 x 133 x 53 mm
133 x 133 x 96 mm
Include:
Coperchio
Forceps, Hinged Lid
Hinged Lid
Dimensione della confezione:
pezzi 4
pezzi 5
pezzi 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Capacità Dimensioni (L x P x A) Include Dimensione della confezione
11938084 Rosso 25 (1.5 to 2 mL Vials) 76 x 76 x 53 mm Coperchio pezzi 8
11998004 Assortiti 81 (1.5 to 3 mL Vials) 133 x 133 x 53 mm Forceps, Hinged Lid pezzi 4
11394055 Viola 81 (3 to 5 mL Vials) 133 x 133 x 96 mm Hinged Lid pezzi 5
11978004 Blu 100 (1.5 to 2 mL Vials) 133 x 133 x 53 mm Forceps, Hinged Lid pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Ideale con fiale criogeniche con filettatura interna
Codice prodotto. 11938084
Power Your Renewable Energy Research
Usa il codice promozionale 28029
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Ideale con fiale criogeniche con filettatura interna
Per la conservazione sicura delle fiale in congelatori meccanici e nell'azoto liquido. Le scatole in policarbonato Fisherbrand™ Arctic Squares™ sono concepite per agevolare l’orientamento, l’identificazione e l’accesso alle fiale. Le scatole sono dotate di fori di areazione e drenaggio e sono impilabili e autoclavabili. Sono incluse pinzette e coperchi incernierati per un facile accesso.
  • Available in various colors and sizes, including two height options for the 81-vial box
  • All boxes have vent and drainage holes, and are stackable and autoclavable
  • Designed with unique features to help orient, identify and access vials with ease
    • Forward-sloped base and high contrast indexing on the transparent lid ensure quick visual orientation
    • Magnetic tipped forceps on standard 81 and 100-well boxes help pick vials and remove boxes from freezer racking
Specifica
Tipo di chiusura Hinged Lid
Colore Rosso
Materiale Policarbonato
Forma Pozzetti quadrati
Tipo Contenitore criogenico
Da utilizzare con (applicazione) Cryogenic Storage of Liquids
Capacità 25 (1.5 to 2 mL Vials)
Include Coperchio
Temperatura max (sistema metrico) °
Min. Temperature (Metric) °
Quantità 8 Pack
Array di provette 5 x 5
Dimensioni (L x P x A) 76 x 76 x 53 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 76 mm
Larghezza (sistema imperiale) 3 in.
Larghezza (sistema metrico) 76 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.1 in.
Altezza (sistema metrico) 53 mm
Peso (sistema metrico) 0.49 kg