Learn More
Fisherbrand™ Cryobox in policarbonato
Codice prodotto. 11998004 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Assortiti
Blu
Rosso
Viola
Capacità:
100 (1.5 to 2 mL Vials)
25 (1.5 to 2 mL Vials)
81 (1.5 to 3 mL Vials)
81 (3 to 5 mL Vials)
Dimensioni (L x P x A):
76 x 76 x 53 mm
133 x 133 x 53 mm
133 x 133 x 96 mm
Include:
Coperchio
Forceps, Hinged Lid
Hinged Lid
Tamaño de la unidad:
pezzi 4
pezzi 5
pezzi 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Colore Capacità Dimensioni (L x P x A) Include Tamaño de la unidad
11998004 Assortiti 81 (1.5 to 3 mL Vials) 133 x 133 x 53 mm Forceps, Hinged Lid pezzi 4
11938084 Rosso 25 (1.5 to 2 mL Vials) 76 x 76 x 53 mm Coperchio pezzi 8
11394055 Viola 81 (3 to 5 mL Vials) 133 x 133 x 96 mm Hinged Lid pezzi 5
11978004 Blu 100 (1.5 to 2 mL Vials) 133 x 133 x 53 mm Forceps, Hinged Lid pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Ideale con fiale criogeniche con filettatura interna
Código de producto. 11998004
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideale con fiale criogeniche con filettatura interna
Per la conservazione sicura delle fiale in congelatori meccanici e nell'azoto liquido. Le scatole in policarbonato Fisherbrand™ Arctic Squares™ sono concepite per agevolare l’orientamento, l’identificazione e l’accesso alle fiale. Le scatole sono dotate di fori di areazione e drenaggio e sono impilabili e autoclavabili. Sono incluse pinzette e coperchi incernierati per un facile accesso.
  • Safely store vials from -196°C to +121°C in mechanical freezers as well as liquid nitrogen.
  • Available in various colors and sizes, including two height options for the 81-vial box.
  • All boxes have vent and drainage holes, and are stackable and autoclavable.
  • Designed with unique features to help orient, identify and access vials with ease.
    • Hinged lids with built-in stop allows easy, one-handed access to samples in 81 and 100-well boxes.
    • Forward-sloped base and high contrast indexing on the transparent lid ensure quick visual orientation.
    • Magnetic tipped forceps on standard 81 and 100-well boxes help pick vials and remove boxes from freezer racking.
Especificaciones
Tipo di chiusura Hinged Lid
Colore Assortiti
Materiale Policarbonato
Forma Quadrato
Tipo Contenitore criogenico
Da utilizzare con (applicazione) Cryogenic Storage of Liquids
Capacità 81 (1.5 to 3 mL Vials)
Include Forceps, Hinged Lid
Temperatura max (sistema metrico) 121°C
Min. Temperature (Metric) °
Quantità Confezione da 4
Array di provette 9 x 9
Dimensioni (L x P x A) 133 x 133 x 53 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 5.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 133 mm
Larghezza (sistema imperiale) 5.2 in.
Larghezza (sistema metrico) 133 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.1 in.
Altezza (sistema metrico) 53 mm
Peso (sistema metrico) 1 kg
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.