Learn More
Masterflex™ Polycarbonate Flowmeters with Valve
Codice prodotto. 15233767 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di portata:
0.1 to 1.2 LPM
4 to 50 LPM
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di portata Dimensione della confezione
15233767 0.1 to 1.2 LPM Pezzo
15223767 4 to 50 LPM Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15233767 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 3290044
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 08-02-2027
Specifica
Tipo Variable Area Flowmeter
Accuracy ±4% (Full Scale)
Float Material Stainless Steel
Valori nominali pressione 100 psig
Intervallo di portata 0.1 to 1.2 LPM
Da utilizzare con (applicazione) Precision-adjusting valve for accurate, leak-free flow control
Ripetibilità ±1%
Temperatura (sistema metrico) 65°C