Learn More
Bollé Safety Occhiali protettivi in policarbonato
Codice prodotto. 10480175 Sfoglia Tutto Bollé Safety Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Certificazione/Conformità:
EN 166 1B3459 CE
EN 170
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Certificazione/Conformità Dimensione della confezione
10480175 EN 166 1B3459 CE Pezzo
11736575 EN 170 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 10480175 Fornitore Bollé Safety N. del fornitore BLAPSI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.30€
    18.27€ / pezzi 1
    Risparmia 9.03€
    33% Sconto
Spedizione stimata: 15-12-2026
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Gli occhiali in policarbonato Bollé Safety; offrono flessibilità e accessibilità per una comoda protezione. Gli occhiali sono dotati di cinghia adattabile.
  • Clear
  • Light weight, wrap around safety spectacles
  • Polycarbonate clear anti mist and anti scratch coatings
  • Wide field of vision
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EN 166 1B3459 CE
Lens Coating Antiappannamento, Resistente ai graffi
Lens Tint Lente trasparente
Product Type Occhiali di sicurezza
Da utilizzare con (apparecchiatura) Protezione da urti, agenti chimici, polvere, gas e metallo fuso
Da utilizzare con (applicazione) Protezione da urti, agenti chimici, polvere, gas e metallo fuso
Colore telaio Trasparente
N. per confezione 1 ciasc.
Dettagli sulla ventilazione Sì
Materiale Polycarbonate