Learn More
Bollé Safety Occhiali protettivi in policarbonato
Codice prodotto. 11736575 Sfoglia Tutto Bollé Safety Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Certificazione/Conformità:
EN 166 1B3459 CE
EN 170
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Certificazione/Conformità Dimensione della confezione
11736575 EN 170 Pezzo
10480175 EN 166 1B3459 CE Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 11736575 Fornitore Bollé Safety N. del fornitore BLEPSI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.44€
    13.40€ / pezzi 1
    Risparmia 5.04€
    27% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Gli occhiali in policarbonato Bollé Safety; offrono flessibilità e accessibilità per una comoda protezione. Gli occhiali sono dotati di cinghia adattabile.
  • Clear
  • Light weight, wrap around safety spectacles
  • Polycarbonate clear anti mist and anti scratch coatings
  • Wide field of vision
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certificazione/Conformità EN 170
Lens Coating Antigraffio, Resistente ai graffi
Lens Tint Lente trasparente
Product Type Occhiali di sicurezza
Colore telaio Trasparente
N. per confezione 1 ciasc.
Materiale Polycarbonate
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.